Kluczowe dokumenty
SAB2109036
Sigma-Aldrich
Anti-Atat1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
3110080J08Rik, FLJ13158|Mec17|TAT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, bovine, human, rabbit, canine, horse, mouse, guinea pig
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATAT1(79969)
Opis ogólny
Atat1 specifically acetylates ′Lys-40′ in alpha-tubulin on the lumenal side of microtubules. Atat1 may affect microtubule stability and regulate microtubule dynamics and may be involved in neuron development.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of Rat Atat1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: WPLNRAPRRATPPAHPPPRSSSLGNSPDRGPLRPFVPEQELLRSLRLCPP
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide