ZRB1267
Anti-CGRP-1 Antibody, clone 2E18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Anti-CALC, Anti-CCALCI, Anty-CGRP-I
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E18, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~13.90 kDa
observed mol wt ~14 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek MCF-7.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło peptyd 1 związany z genem kalcytoniny (CGRP-1) w lizacie komórek MCF-7.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CGRP-1 w komórkach PC12 i K562 oraz w lizatach wątroby ludzkiej i mysiej.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CGRP-1 w ludzkiej korze mózgowej i ludzkich skrawkach tkanki DRG.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd CGRP-1 z KD wynoszącym 1,9 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CGRP-1 w komórkach MCF7.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)