Kluczowe dokumenty
05-468
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko podjednostce α FcεRI
Upstate®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCER1A(2205)
Powiązane kategorie
Specyficzność
FcεRIα
Immunogen
Całe szczurze komórki białaczki bazofilowej, pozytywne dla szczurzego receptora o wysokim powinowactwie rozpoznającego immunoglobulinę E (FcεRI).
Zastosowanie
Anti-FcεRI α subunit Antibody to przeciwciało przeciwko podjednostce α FcεRI do stosowania w FC i IP.
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
Western blot nie jest zalecany
Jakość
routinely evaluated by immunoprecipitation of rat FcεRIα from biotinylated rat basophilic leukemia cell lysate
Opis wartości docelowych
45-55 kDa
Postać fizyczna
0,1M Tris-glicyna, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glycosylation of human truncated Fc epsilon RI alpha chain is necessary for efficient folding in the endoplasmic reticulum.
Letourneur, O, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 270, 8249-8256 (1995)