06-725-I
Anti-FcεRI α subunit Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha, Fc-epsilon RI-alpha, FcERI, IgE Fc receptor subunit alpha
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCER1A(2205)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Immunoprecipitation Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot immunoprecipitated FcεRI α subunit from human spleen whole lysate.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected FcεRI α subunit in RBL cells.
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected FcεRI α subunit in 10 µg of RBL cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
RBL cell lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1