Kluczowe dokumenty
03-0162-00
Millipore
Zestaw ® Human IL-22 o wysokiej czułości
1 kit sufficient for 96 wells, input: serum, plasma
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny IL-22, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek IL-22, Zestaw do testu immunologicznego IL22, Zestaw do testu immunologicznego na interleukinę-22
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
zastosowanie
 kit sufficient for 96 wells
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
SMC®
assay range
sensitivity: 0.10 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.05-50 pg/mL
metody
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
moc wejściowa
serum
plasma
kompatybilność
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego SMC® na ludzką IL-22 zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny przerywa kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające do kwantyfikacji.
2) Systemy immunologiczne Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii zliczania pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Specyficzność
Osocze zwierząt z rzędu naczelnych: wykrywalność u 4 z 4 osobników.
Osocze kotów: wykrywalność u 4 z 4 osobników.
Osocze psów: wykrywalność u 4 z 4 osobników.
Osocze myszy: wykrywalność u 5 z 6 osobników.
Chociaż IL-22 była wykrywalna, test nie został zwalidowany dla tych gatunków.
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mahesh Raundhal et al.
Nature immunology, 22(4), 520-529 (2021-03-24)
Patients with myelodysplastic syndromes (MDSs) display severe anemia but the mechanisms underlying this phenotype are incompletely understood. Right open-reading-frame kinase 2 (RIOK2) encodes a protein kinase located at 5q15, a region frequently lost in patients with MDS del(5q). Here we
Powiązane treści
See how you can enhance your immunology research through the power of high sensitivity immunoassays by harnessing Single Molecule Counting (SMC®) technology to precisely characterize interferons, interleukins, and immunoglobins.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.