Kluczowe dokumenty
03-0159-00
Millipore
Zestaw ® Human IL-17A o wysokiej czułości
1 kit sufficient for 96 wells, input: plasma, serum
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny IL-17A, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek IL-17A, Zestaw do testu immunologicznego IL-17A, Zestaw do testu immunologicznego na interleukinę-17A
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
zastosowanie
 kit sufficient for 96 wells
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
SMC®
assay range
sensitivity: 0.07 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
standard curve range: 0.02-60 pg/mL
metody
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
moc wejściowa
plasma
serum
kompatybilność
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego SMC® na ludzką IL-17A zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny przerywa kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające do kwantyfikacji.
2) Systemy immunologiczne Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Specyficzność
Próbki myszy, szczurów, koni, psów i królików są wykrywalne. Chociaż IL-17A była wykrywalna, test nie został zwalidowany dla tych gatunków.
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Metody kwantyfikacji białek, odczynniki i technologia testów immunologicznych do dokładnego pomiaru stężenia białek w różnych próbkach.
Metody kwantyfikacji białek, odczynniki i technologia testów immunologicznych do dokładnego pomiaru stężenia białek w różnych próbkach.
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Technologia testów immunologicznych Single Molecule Counting (SMC®) oferuje ultraczułe wykrywanie biomarkerów z zaletami przepływu pracy w badaniach.
Zobacz wszystko