Kluczowe dokumenty
03-0205-00
Millipore
Zestaw do testu immunologicznego ® na ludzką TDP-43
kit sufficient for 96 wells
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny TDP-43, Zestaw do testu immunologicznego TDP-43, Zestaw do testu immunologicznego białka 43 wiążącego DNA odpowiedzi transaktywnej, Zestaw do zliczania pojedynczych cząsteczek TDP-43
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
zastosowanie
 kit sufficient for 96 wells
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SMC®
Parametry
100 μL sample volume (CSF)
12.5 μL sample volume (serum and plasma)
assay range
intra-assay cv: ≤7%
(n=5)
linearity: 80-120%
recovery range: 80-120%
sensitivity: 5.21 pg/mL
standard curve range: 2.6-6,000 pg/mL
inter-assay cv: ≤11%
(n=3)
metody
single molecule counting: suitable
moc wejściowa
cerebrospinal fluid (CSF)
plasma
serum
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ludzkie białko wiążące DNA Transactive Response 43 (TDP-43) jest represorem transkrypcji, który może wiązać się zarówno z DNA, jak i RNA oraz regulować funkcje takie jak splicing mRNA, biogeneza mikroRNA i transkrypcja. Chociaż to białko o długości 414 aminokwasów można znaleźć w różnych typach tkanek, jest ono najczęściej badane w kontekście badań neurobiologicznych, ponieważ nieprawidłowe fałdowanie, fosforylacja i agregacja TDP-43 w neuronach może być obserwowana w różnych zaburzeniach neurodegeneracyjnych, w tym w otępieniu czołowo-skroniowym (FTL), stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS) i niektórych podgrupach pacjentów z chorobą Alzheimera. Aby umożliwić naukowcom ocenę TDP-43 jako biomarkera poznawczego zarówno w stanach zdrowych, jak i chorobowych, takich jak ALS i FTL, nowy zestaw SMC® Human TDP-43 High Sensitivity Immunoassay Kit może mierzyć ten analit w próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego, surowicy i osocza nawet przy niskiej liczebności.
Kategoria badawcza:
Neuroscience
neurologiczne
Podkategoria badawcza:
Choroba Alzheimera
Starzenie się
Układ nerwowy
Choroby neurodegeneracyjne
Metabolizm neurofilamentów i neuronów
Markery neuronalne i glejowe
Medycyna neuroregeneracyjna
Neuronauka
Techniki
SMC®: Test immunologiczny do wykrywania biomarkerów białkowych o wysokiej czułości
Specyficzność
Ten test został przetestowany pod kątem reaktywności krzyżowej z fosfo-α-synukleiną (S129) i fosfo-Tau (T181). Nie wykryto reaktywności krzyżowej z tymi analitami.
Zastosowanie
stosowany do ultraczułej kwantyfikacji ludzkiego TDP-43 w ludzkiej surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym.
Cechy i korzyści
Zestaw SMC® posiada następujące cechy:
  • Dokładne i powtarzalne wyniki w najnowocześniejszym systemie ultraczułych testów immunologicznych SMCxPRO®.
  • Kompatybilność ze zautomatyzowaną obsługą cieczy
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Technologia testów immunologicznych Single Molecule Counting (SMC®) oferuje ultraczułe wykrywanie biomarkerów z zaletami przepływu pracy w badaniach.