Key Documents
16-212
Sigma-Aldrich
Anti-Myc Tag Antibody, clone 4A6, biotin conjugate
clone 4A6, Upstate®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYC(4609)
Opis ogólny
Immunogen: peptide corresponding to amino acids 410-420 (MEQKLISEEDL) of human Myc
Specificity: Recognizes and is specific for recombinant proteins containing the Myc epitope tag (EQKLISEEDL) in a variety of sequence contexts. Also recognizes human Myc.
Species Cross-reactivity: Human, others not tested
Ig Type: IgG
Host: Mouse
Molecular Weight: Varies depending upon the protein which is tagged
Zastosowanie
Detect Myc Tag using this Anti-Myc Tag Antibody, clone 4A6, biotin conjugate validated for use in WB.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Jakość
routinely evaluated by western blot on Myc-tagged recombinant protein
Postać fizyczna
PBS and 0.05% sodium azide before the addition of glycerol to 30%
Przechowywanie i stabilność
1 year at -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian Sun et al.
Cell reports, 38(5), 110312-110312 (2022-02-03)
The Zic family of zinc finger transcription factors plays a critical role in multiple developmental processes. Using loss-of-function studies, we find that Zic5 is important for the differentiation of retinal pigmented epithelium (RPE) and the rod photoreceptor layer through suppressing