Key Documents
12158167001
Roche
Anti-HA-Biotin, High Affinity (3F10)
from rat IgG1
Synonim(y):
antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F10, monoclonal
Postać
lyophilized (stabilized)
opakowanie
pkg of 50 μg
producent / nazwa handlowa
Roche
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
YPYDVPDYA
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- Dot blots
- ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
- Western blots
It has also been used for immunocytochemistry, immunofluorescence and αScreen format based assay.
Jakość
Uwaga dotycząca przygotowania
Sample preparation: Prepare protein extracts containing the HA-tagged protein of interest using any of a variety of standard methods. The following lysis buffers have performed well and should be taken as guidelines:
- Bacterial extracts: 20 mM Tris, pH 8.0, 100 mM NaCl, cOmplete Protease Inhibitor Cocktail Tablets, followed by freeze-thaw.
- Mammalian extracts: 50 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1% Nonidet P40, complete Protease Inhibitor Cocktail Tablets.
- Other cell lysis buffers may be more appropriate for individual applications. In general, to obtain optimal performance of the affinity matrix:
- Use protease inhibitors to reduce proteolytic activity. Use complete Protease Inhibitor Cocktail Tablets for most applications.
- Limit detergent to the lowest concentration levels necessary to obtain adequate cell lysis.
The following concentrations should be taken as a guideline:
- Dot blot: 100 ng/ml
- ELISA: 100 ng/ml
- Western blot: 100 ng/ml
Rekonstytucja
Rehydrate for 10 minutes prior to use.
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash