Kluczowe dokumenty
12013819001
Roche
Anti-HA-Peroxidase, High Affinity
from rat IgG1
Synonim(y):
antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
clone 3F10, monoclonal
Postać
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
opakowanie
pkg of 25 U (25 μg)
producent / nazwa handlowa
Roche
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
YPYDVPDYA
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
This epitope is also recognized in fusion proteins regardless of its position (N-terminal, C-terminal or internal).
Immunogen
Zastosowanie
- Use Anti-HA-Peroxidase, High Affinity for the detection of HA-tagged recombinant proteins using: ELISA
- Western blot
Uwaga dotycząca przygotowania
Working concentration: The working concentration of conjugate depends on application and substrate.
The following concentrations should be taken as a guideline:
- Dot blot: 50 mU/ml
- ELISA: 25 mU/ml
- Western blot: 50 mU/ml
Rekonstytucja
Rehydrate for 10 min prior to use.
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash