Kluczowe dokumenty
05-337
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MARCKS, klon 2F12
ascites fluid, clone 2F12, Upstate®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARCKS(4082)
Specyficzność
MARCKS
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany ludzki MARCKS; Epitop mapowany do końca karboksylowego.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Przeciwciało anty-MARCKS, klon 2F12 wykrywa poziom MARCKS i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on bovine brain extract
Opis wartości docelowych
nie podano
Postać fizyczna
Wodobrzusze
wodobrzusze myszy zawierające 0,05% azydek sodu
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
20-Hydroxyeicosatetraenoic acid-induced vasoconstriction and inhibition of potassium current in cerebral vascular smooth muscle is dependent on activation of protein kinase C
Lange, A., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 27345-27352 (1997)