Merck
P-904
Supelco
(±)-Propoxyphene-D5 solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22D5H24NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.50
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
ciąg SMILES
N(C[C@H]([C@@](OC(=O)CC)(Cc2ccccc2)c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])C)(C)C
InChI
1S/C22H29NO2/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3/t18-,22+/m1/s1/i7D,10D,11D,14D,15D
Klucz InChI
XLMALTXPSGQGBX-AEILZEBPSA-N
Opis ogólny
Znany również jako dekstropropoksyfen, propoksyfen jest opioidowym lekiem przeciwbólowym przeznaczonym do leczenia łagodnego bólu. W połączeniu z paracetamolem lub aspiryną, dekstropropoksyfen jest sprzedawany pod nazwami handlowymi, w tym 8472 i 8473. Ten certyfikowany roztwór do rozpylania® jest odpowiedni do stosowania jako wzorzec wewnętrzny w metodach testowania propoksyfenu za pomocą GC/MS lub LC/MS do zastosowań w testach narkotykowych w moczu, monitorowaniu recept na ból, analizie kryminalistycznej lub toksykologii klinicznej.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Darvocet-N is a registered trademark of AAIPharma LLC
Darvon is a registered trademark of Xanodyne Pharmaceuticals, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)