Key Documents
P-003
PCP-D5 (Phencyclidine-D5) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Phencyclidine-D5
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C17H25N/c1-4-10-16(11-5-1)17(12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1,4-5,10-11H,2-3,6-9,12-15H2/i1D,4D,5D,10D,11D
Klucz InChI
JTJMJGYZQZDUJJ-ZWYOJXJXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Quantitative determination of phencyclidine in pigmented and nonpigmented hair by ion-trap mass spectrometry.: The research highlights the application of PCP-D5 in analytical research, particularly in quantifying phencyclidine levels in both pigmented and nonpigmented hair using ion-trap mass spectrometry, emphasizing its utility in precise substance detection (Slawson et al., 1996).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup