Kluczowe dokumenty
M-085
Morphine-D6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
[2H]C1N([C@@H]2Cc3ccc(O)c4O[C@H]5[C@@H](O)C=C[C@@H]2[C@]5(c34)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-/m0/s1/i1D3,6D2,7D/t7?,10-,11+,13-,16-,17-
Klucz InChI
BQJCRHHNABKAKU-VVVKWITHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- The clavicle bone as an alternative matrix in forensic toxicological analysis: This research utilizes Morphine-D₆ as a deuterated internal standard in toxicological analysis of bone matrices, highlighting its role in forensic medicine to ensure accurate and reliable detection of morphine and its metabolites in complex biological samples (Vardakou et al., 2014).
- The use of the deuterated internal standard for morphine quantitation for the purpose of doping control by gas chromatography with mass-selective detection: This study demonstrates the critical role of Morphine-D₆ in enhancing the precision and accuracy of morphine quantitation in doping control, using gas chromatography-mass spectrometry, thus underscoring its importance in sports medicine and anti-doping research (Savel′eva et al., 2010).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)