Kluczowe dokumenty
T-003
(−)-Δ9-THC-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C(C2C(c3c1cc(cc3O)CCCCC([2H])([2H])[2H])C=C(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/i1D3
Klucz InChI
CYQFCXCEBYINGO-FIBGUPNXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Development of an automated sample preparation method based on solid phase extraction (SPE) to determine ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) and its three primary metabolites in a variety of matrices, such as serum, saliva, and urine using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
- Comparative analysis of two methods based on ultra high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) method and solid phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (SPME-GC/MS) to measure cannabinoids in oral fluid samples of small volumes
- As an internal standard in high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) based quantitative assay of 11 cannabinoids and their metabolites in human urine and plasma samples
Cechy i korzyści
- Fully characterized under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) with data on stability, homogeneity, accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Gravimetrically prepared using qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Flame sealed under argon into ampoules for long-term shelf life
- Offered in a convenient, DEA-exempt format to improve laboratory efficiency
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)