Merck
T-005S
Supelco
(−)-trans-Δ9-THC solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Dronabinol solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C(C2C(c3c1cc(cc3O)CCCCC)C=C(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3
Klucz InChI
CYQFCXCEBYINGO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Drugi produkt źródłowy dla Δ9-THC. Ten certyfikowany roztwór do rozpylania® jest odpowiedni do testowania (-)-trans-Δ9-THC metodami HPLC, GC/MS lub LC-MS/MS w analizie kryminalistycznej, toksykologii klinicznej, testach narkotykowych w moczu oraz aplikacjach do profilowania mocy lub zanieczyszczeń konopi indyjskich.
(-)-trans-Δ9-THC jest jednym z czterech izomerów fitokannabinoidu tetrahydrokannabinolu (THC), głównego psychoaktywnego składnika konopi indyjskich.
Cechy i korzyści
  • W pełni scharakteryzowane zgodnie z akredytacją ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Towarzyszy mu kompleksowy certyfikat analizy (CoA) z danymi dotyczącymi stabilności, jednorodności, dokładności stężenia, niepewności i identyfikowalności.
  • Rygorystycznie testowane poprzez badania stabilności w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia dokładności i trwałości
  • Przygotowane grawimetrycznie przy użyciu wykwalifikowanych wag precyzyjnych w celu zapewnienia minimalnej niepewności
  • Zamknięte płomieniowo pod argonem w ampułkach zapewniających długotrwały okres przechowywania
  • Oferowany w wygodnym formacie zwolnionym z DEA w celu poprawy wydajności laboratorium
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T-005S-1ML4065267524955