Merck
N-904
Supelco
(±)-Norpropoxyphene-d5 maleate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D5H22NO2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(Cc2ccccc2)(OC(=O)CC)C(C)CNC
InChI
1S/C21H27NO2.C4H4O4/c1-4-20(23)24-21(17(2)16-22-3,19-13-9-6-10-14-19)15-18-11-7-5-8-12-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-14,17,22H,4,15-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i6D,9D,10D,13D,14D;
Klucz InChI
HCQPFYNZJNOOKN-ZXYHGPIJSA-N
Opis ogólny
Norpropoksyfen jest głównym metabolitem propoksyfenu, opioidowego leku przeciwbólowego stosowanego w leczeniu bólu. Toksyczność norpropoksyfenu sprawia, że lek macierzysty jest bardziej narażony na śmierć w wyniku przedawkowania w porównaniu z podobnymi łagodnymi opioidowymi lekami przeciwbólowymi. Odpowiednie zastosowanie tego stabilnie znakowanego wzorca wewnętrznego obejmuje oznaczanie ilościowe poziomów norpropoksyfenu za pomocą GC/MS lub LC/MS w zastosowaniach testowych, takich jak toksykologia kliniczna, badanie narkotyków w moczu, metody rozcieńczania izotopów lub monitorowanie recept na ból.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)