Merck
900112P
Avanti
PGF1α-d9
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
Prostaglandyna F1α-d9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27D9O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 50 μg
package of 1 × 500 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2,6D2
Klucz InChI
DZUXGQBLFALXCR-XNRKUTMYSA-N
Opis ogólny
Prostaglandyna F1α-d9 (PGF1α-d9) jest deuterowaną pochodną PGF1α.
Opakowanie
2 ml bursztynowa fiolka na surowicę z korkiem i zaciskanym kapslem (900112-50UG)
2 ml bursztynowa fiolka na surowicę z korkiem i zaciskanym kapslem (900112-100UG)
2 ml bursztynowa fiolka na surowicę z korkiem i zaciskanym kapslem (900112-500UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)