Merck
890815P
Avanti
DOSPA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
2,3-dioleyloxy-N-[2-(sperminecarboxamido)ethyl]-N,N-dimethyl-1-propanaminium HCl salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H111Cl5N6O5
Masa cząsteczkowa:
1101.76
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (890815P-1MG)
pkg of 1x5 mg (890815P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C([NH2+]CCC[NH3+])CCC[NH+]([H])CCC[NH3+])NCC[N+](C)(C)CC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[5Cl-]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890815P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890815P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3