Merck
890893P
Avanti
GL67
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Sól HCl N4-cholesterylo-sperminy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H70N4O2· 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
724.37
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (890893P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
transfection
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(CC[C@H](OC(N(CCCN)CCCCNCCCN)=O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CCCC(C)C)C
InChI
1S/C38H70N4O2/c1-28(2)11-8-12-29(3)33-15-16-34-32-14-13-30-27-31(17-19-37(30,4)35(32)18-20-38(33,34)5)44-36(43)42(26-10-22-40)25-7-6-23-41-24-9-21-39/h13,28-29,31-35,41H,6-12,14-27,39-40H2,1-5H3/t29?,31-,32?,33?,34?,35?,37?,38?/m0/s1
Klucz InChI
KBBLYWGVXTZWCU-JPEXWTJSSA-N
Opis ogólny
N4-Cholesteryl-Spermine(GL67) składa się z kationowego lipidu GL67 ze sperminą i cholesterolem.
Zastosowanie
  • Formuła liposomalna na bazie lipidów GL67 do skutecznego dostarczania siRNA do ludzkich komórek raka płuc...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie liposomów GL67 do dostarczania siRNA do ludzkich komórek raka płuc, podkreślając jego potencjał w ukierunkowanych terapiach przeciwnowotworowych (Jarallah et al., 2023).
  • Niewirusowa terapia genowa płuc za pośrednictwem aerozolu: Potencjał kationowych liposomów na bazie aminoglikozydów...: Badania koncentrują się na skuteczności liposomów GL67 w postaci aerozolu do niewirusowej terapii genowej w płucach, wykazując znaczną skuteczność transferu genów (Le Gall et al., 2021).
  • Ultradźwięki o niskiej częstotliwości zwiększają niewirusowy transfer genów do płuc myszy...: W badaniu zbadano wzmocnienie transferu genów za pośrednictwem GL67 przy użyciu ultradźwięków o niskiej częstotliwości, wykazując lepszą transfekcję w płucach myszy (Xenariou et al., 2010).
Działania biochem./fizjol.
N4-Cholesteryl-Spermine(GL67) w połączeniu z DOPE (1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina) i DMPE-PEG5000 (1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)5000] jest stosowany jako niewirusowy czynnik transferu genów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (890893P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vivo imaging of gene transfer to the respiratory tract
Griesenbach U, et al.
Biomaterials, 29(10), 1533-1540 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
890893P-5MG4061835188550