Merck
880680P
Avanti
C16 PEG750 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 880680P, powder
Synonim(y):
N-palmitoilo-sfingozyno-1-{sukcynylo[metoksy(glikol polietylenowy)750]}
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (880680P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880680P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCC(OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O)OOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC.C=C
Klucz InChI
PZQTVIDFPGJTMH-TWVCMLEGSA-N
Opis ogólny
Ceramid jest metabolitem sfingolipidów. Ceramidy różnią się długością łańcucha acylowego.
Zastosowanie
Ceramid C16 PEG750 może być stosowany jako kontrola do testowania niespecyficznych interakcji podczas miareczkowania kompleksów DNA-nanorurek z lipidami sprzężonymi z glikolem polietylenowym (PEG).
Działania biochem./fizjol.
Leki terapeutyczne zamknięte w ceramidach sprzężonych z glikolem polietylenowym (PEG) służą jako nośniki liposomalne, zapewniając dłuższy okres krążenia. Wykazuje neutralny powierzchniowy ładunek elektrostatyczny, który zapobiega wyciekaniu dodatnio naładowanej cząsteczki leku.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880680P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prakrit V Jena et al.
ACS nano, 11(11), 10689-10703 (2017-09-13)
Lipid accumulation within the lumen of endolysosomal vesicles is observed in various pathologies including atherosclerosis, liver disease, neurological disorders, lysosomal storage disorders, and cancer. Current methods cannot measure lipid flux specifically within the lysosomal lumen of live cells. We developed
M S Webb et al.
Biochimica et biophysica acta, 1372(2), 272-282 (1998-07-24)
Poly(ethylene glycol) (PEG) conjugated lipids have been used to increase the circulation longevity of liposomal carriers encapsulating therapeutic compounds. PEG is typically conjugated to distearoylphosphatidylethanolamine (DSPE) via a carbamate linkage that results in a net negative charge on the phosphate
Jamie L Betker et al.
Journal of pharmaceutical sciences (2020-02-01)
Nanoparticle-mediated drug delivery has long utilized PEGylation as a mechanism for reducing uptake by the reticuloendothelial system and extending circulation lifetimes. However, studies over the past 2 decades have established that immune responses to PEG can promote clearance on repeat injection