Merck
870430O
Avanti
C20:4 anandamide (AEA)
Avanti Research - A Croda Brand 870430O
Synonim(y):
5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenoiloetanoloamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870430O-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870430O
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NCCO
InChI
1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Klucz InChI
LGEQQWMQCRIYKG-DOFZRALJSA-N
Opis ogólny
Anandamid (AEA) jest neuroprzekaźnikiem lipidowym, który jest wytwarzany i uwalniany przez neurony w mózgu i makrofagach. Jest to pochodna N-acyloetanoloamidu kwasu tłuszczowego C20,4. AEA jest endogennym ligandem dla receptorów kannabinoidowych.
Działania biochem./fizjol.
Anandamid (AEA) uwalniany przez makrofagi wykazuje działanie przeciwzapalne na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870430O-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anandamide and its metabolites: what are their roles in the kidney?
Ritter J K, et al.
Frontiers in Bioscience, 8(11), 264-264 (2016)
Targeting fatty-acid amide hydrolase with prodrugs for CNS-selective therapy
Meinig J M, et al.
ACS Chemical Neuroscience, 8(11), 2468-2476 (2017)
Anandamide receptors
Di Marzo V, et al.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 66(2-3), 377-391 (2002)