Kluczowe dokumenty
870432P
Avanti
C18:1 anandamide
Avanti Research™ - A Croda Brand 870432P, powder
Synonim(y):
9Z-octadecenoylethanolamide
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870432P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 870432P
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)NCCO
InChI
1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
Klucz InChI
BOWVQLFMWHZBEF-KTKRTIGZSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)