Merck
870431P
Avanti
C17:1 anandamide
Avanti Research - A Croda Brand 870431P, powder
Synonim(y):
10Z-heptadecenoyloetanoloamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870431P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870431P
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)NCCO
Klucz InChI
IGADVTJDHNVILM-FPLPWBNLSA-N
Opis ogólny
Anandamid C17:1, znany również jako 10Z-heptadecenoyloetanoloamid, jest N-acyloetanoloamidową pochodną kwasu heptadekanowego.
Zastosowanie
Anandamid C17:1 lub 10Z-heptadecenoyloetanoloamid był stosowany jako wzorzec wewnętrzny w analizie spektrometrii masowej do pomiaru 2-arachidonoiloglicerolu (2-AG) w tkance mózgowej. Był on również stosowany jako substrat dla enzymu amidazy kwasu N-acyloetanoloaminowego(NAAA).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870431P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yoki Nakamura et al.
eLife, 8 (2019-10-10)
Cocaine is an addictive drug that acts in brain reward areas. Recent evidence suggests that cocaine stimulates synthesis of the endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG) in midbrain, increasing dopamine neuron activity via disinhibition. Although a mechanism for cocaine-stimulated 2-AG synthesis is known
Oscar Sasso et al.
Pain, 154(3), 350-360 (2012-12-12)
Fatty acid ethanolamides (FAEs), which include palmitoylethanolamide (PEA) and oleoylethanolamide (OEA), are endogenous agonists of peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPAR-α) and important regulators of the inflammatory response. They are degraded in macrophages by the lysosomal cysteine amidase, N-acylethanolamine acid amidase (NAAA).
Natsuo Ueda et al.
Biochimica et biophysica acta, 1801(12), 1274-1285 (2010-08-26)
Ethanolamides of different long-chain fatty acids constitute a class of endogenous lipid molecules generally called N-acylethanolamines (NAEs). They contain N-arachidonoylethanolamine (anandamide), N-palmitoylethanolamine, and N-oleoylethanolamine, which receive considerable attention because of their actions as an endogenous cannabinoid receptor ligand (endocannabinoid), an