Merck
857466W
Avanti
AEA-d11
Avanti Research - A Croda Brand 857466W, methanol solution
Synonim(y):
C20:4 anandamid-d11
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26D11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.60
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (857466W-500ug)
pkg of 2 × 1 mL (857466W-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 857466W
stężenie
0.5 mg/mL (857466W-1mg)
0.5 mg/mL (857466W-500ug)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])NCCO
InChI
1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
Klucz InChI
LGEQQWMQCRIYKG-MBZQHBQHSA-N
Opis ogólny
Anandamid (AEA) jest agonistą receptorów kannabinoidowych i niekannabinoidowych. Jest to N-acyloetanoloamidowa pochodna kwasu tłuszczowego C20:4, znanego również jako kwas arachidonowy. AEA jest neuroprzekaźnikiem lipidowym syntetyzowanym i uwalnianym przez komórki nerwowe mózgu oraz makrofagi.
Działania biochem./fizjol.
Anandamid (AEA) jest zaangażowany w wiele funkcji fizjologicznych i patofizjologicznych, takich jak regulacja zużycia energii i równowagi. Jest również zaangażowany w inicjację i kontrolę stanu zapalnego oraz modulujący wpływ na sygnalizację nerwów czuciowych i autonomicznych.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (857466W-1mg)
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (857466W-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A biosynthetic pathway for anandamide
Liu J, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(36), 13345-13350 (2006)
Anandamide and its metabolites: what are their roles in the kidney?
Ritter J K, et al.
Frontiers in Bioscience, 8, 264-264 (2016)