Merck
857465W
Avanti
AEA-d4
C20:4 anandamide-d4, methanol solution
Synonim(y):
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoylethanolaminde-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H33 D4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (857465W-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 857465W
stężenie
1 mg/mL (857465W-1mg)
typ lipidu
bioactive lipids
deuterated lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i20D2,21D2
Klucz InChI
LGEQQWMQCRIYKG-KALLKTRHSA-N
Opis ogólny
Anandamid(N-arachidonoiloetanoloamina, NArE, AEA) należy do dużej rodziny amidowanych lipidów sygnalizacyjnych, N-acyloetanoloamin(NAE). C20:4 AEA to 20-węglowy łańcuch boczny z czterema podwójnymi wiązaniami, tj. grupą arachidonoilową w AEA.
Działania biochem./fizjol.
Anandamid(N-arachidonoiloetanoloamina, NArE, AEA) jest receptorem dla receptora kannabinoidowego. AEA działa jako mediator wielu procesów fizjologicznych, w tym zapalenia, bólu i apetytu. C20:4 AEA jest w stanie aktywować receptor waniloidowy (VR).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (857465W-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
`Entourage?effects of N-acyl ethanolamines at human vanilloid receptors. Comparison of effects upon anandamide-induced vanilloid receptor activation and upon anandamide metabolism
Smart D, et al.
British Journal of Pharmacology, 136(3), 452-458 (2002)
Gabriel M Simon et al.
The Journal of biological chemistry, 281(36), 26465-26472 (2006-07-05)
N-Acyl ethanolamines (NAEs) are a large class of signaling lipids implicated in diverse physiological processes, including nociception, cognition, anxiety, appetite, and inflammation. It has been proposed that NAEs are biosynthesized from their corresponding N-acyl phosphatidylethanolamines (NAPEs) in a single enzymatic
Gabriel M Simon et al.
The Journal of biological chemistry, 283(14), 9341-9349 (2008-01-30)
Anandamide (AEA) is an endogenous ligand of cannabinoid receptors and a well characterized mediator of many physiological processes including inflammation, pain, and appetite. The biosynthetic pathway(s) for anandamide and its N-acyl ethanolamine (NAE) congeners remain enigmatic. Previously, we proposed an