Merck
860694P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate-d7
powder, Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
Synonim(y):
D-erythro-sphinganine-1-phosphate-d7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H33D7NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.53
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860694P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O)=O
Opis ogólny
Sphinganine-1-phosphate-d7 is a deuterated derivative of Sphinganine-1-phosphate.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3