Merck
860689P
Avanti
C15 Ceramide-1-Phosphate-d7 (d18:1-d7/15:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860689P), powder
Synonim(y):
N-pentadekanoilo-ceramido-1-fosforan-d7 (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H62D7N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
627.93
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860689P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (860689P)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
Klucz InChI
GXIXNMIIJBAQTF-QHKXSBLVSA-N
Opis ogólny
C15 Ceramide-1-Phosphate-d7 (d18:1-d7/15:0) jest deuterowaną pochodną C15 Ceramide-1-Phosphate. Ceramid-1-fosforan (C1P) jest bioaktywnym sfingolipidem. Jest metabolitem ceramidu i jest otrzymywany przez fosforylację ceramidu przez kinazę ceramidową.
Działania biochem./fizjol.
Ceramid-1-fosforan (C1P) odgrywa ważną rolę w regulacji apoptozy i proliferacji komórek. Jest również zaangażowany w fagocytozę i jest ważnym czynnikiem w modulacji chemotaksji makrofagów. C1P posiada aktywność prozapalną.
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The role of ceramide-1-phosphate in biological functions
Sphingolipids: Basic Science and Drug Development, 153-166 (2013)
Ceramide and ceramide 1-phosphate in health and disease
Arana L, et al.
Lipids in Health and Disease, 9(1), 15-15 (2010)