Merck
330727P
Avanti
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
D-laktozylo-β-1,1′-N-pentadekanoilo-D-erytrofingozyna-d7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H78D7NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
855.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (330727P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C45H85NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-34(49)33(46-37(50)29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-44-42(55)40(53)43(36(31-48)58-44)59-45-41(54)39(52)38(51)35(30-47)57-45/h26,28,33-36,38-45,47-49,51-55H,3-25,27,29-32H2,1-2H3,(H,46,50)/b2
Klucz InChI
WCBBCGOUIWFKOI-LBQLNCQHSA-N
Opis ogólny
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0) jest deuterowaną pochodną C15 Lactosyl(β) Ceramide. Ceramid laktozylowy jest cerebrozydem, który zawiera cząsteczkę laktozy (disacharyd) połączoną β-glikozydowo z węglem w pozycji 1.
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dietary and endogenous sphingolipid metabolism in chronic inflammation
Norris G H, and Blesso C N
Nutrients, 9(11), 1180-1180 (2017)