Merck
810387C
Avanti
18:1 PE-TopFluor AF594
Avanti Research - A Croda Brand (810387C), chloroform solution
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-( TopFluor AF594) (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C76H119N6O18PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1499.89
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 250 μg (810387C-250ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (810387C)
stężenie
250 μg/mL (810387C-250UG)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810387C-250UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)