Merck
860691P
Avanti
C24:1 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/24:1(15Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860691P, powder
Synonim(y):
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H79NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
646.08
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860691P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860691P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
Opis ogólny
C24:1 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/24:1(15Z)) or N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base), is a synthetic ceramide derived from sphingosine with nervonic acid.
Działania biochem./fizjol.
C24:1 Ceramide in a stable isotope form is suitable for a newly described validated liquid chromatography-tandem mass spectrometry methodology for their clinical-scaled measurement.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860691P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)