Kluczowe dokumenty
860692P
Avanti
C16:0 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860692P, powder
Synonim(y):
N-palmitoilo-D-erytro-sfingozyna (zasada d18:2(4E,8Z))
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860692P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860692P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C34H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19,21,27,29,32-33,36-37H,3-18,20,22-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b21-19-,29-27+/t32-,33+/m0/s1
Klucz InChI
GMWIWVUTMCBDSP-JXXPSAROSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)