Merck
860574P
Avanti
C12 Di-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860574P, powder
Synonim(y):
3,6-di-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-lauroyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H75N2O14S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
824.12
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860574P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860574P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1COS([O-])(=O)=O)O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C36H69NO14S2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(38)29(37-32(39)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2)27-48-36-34(41)35(51-53(45,46)47)33(40)31(50-36)28-49-52(42,43)44;;/h23,25,29-31,33-36,38,40-41H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,39)(H,42,43,44)(H,45,46,47);2*1H3/b25-23+;;/t29-,30+,31?,33-,34?,35?,36+;;/m0../s1
Klucz InChI
GGRFFZCYGYNFLG-GDJXUAKWSA-N
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860574P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)