Merck
860477P
Avanti
1-desoxymethylsphingosine
1-desoxymethylsphingosine (m17:1), powder
Synonim(y):
1-Deoksymetylosfingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H35NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860477P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860477P
typ lipidu
sphingolipids
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@](O)([H])CN
InChI
1S/C17H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(19)16-18/h14-15,17,19H,2-13,16,18H2,1H3/b15-14+/t17-/m1/s1
Klucz InChI
NTZGVZKEAIALQE-IAOULYHDSA-N
Opis ogólny
1-dezoksymetylosfingozyna jest syntetyzowana z glicyny w obecności enzymu palmitoilotransferazy serynowej (SPT).
Zastosowanie
1-dezoksymetylosfingozyna może być stosowana do przygotowania kompleksu z albuminą surowicy bydlęcej do badania cytotoksyczności w linii komórkowej dopaminergicznego neuroblastoma MN9D.
Działania biochem./fizjol.
1-dezoksymetylosfingozyna jest mniej neurotoksyczna w porównaniu z 1-dezoksyfingozyną w hodowlach neuronów zwoju korzenia grzbietowego Mutacje w palmitoilotransferazie (SPT) w dziedzicznej neuropatii czuciowej typu 1 (HSAN-1), Ze względu na zmienioną specyficzność substratową 1-dezoksymetylofinganina i 1-deoksyfinganina są dalej przekształcane do -deoksy(metylo)-ceramidu i 1-deoksy(metylo)-fingozyny (1-deoksy(metylo)-SO). Brakuje im jednak grupy hydroksylowej niezbędnej do wytwarzania glikosfingolipidów, co skutkuje gromadzeniem się produktów pośrednich.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860477P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
1-Deoxysphingolipids encountered exogenously and made de novo: dangerous mysteries inside an enigma
Duan, Jingjing and Merrill, Alfred H
The Journal of Biological Chemistry, 290(25), 15380-15389 (2015)
Annelies Rotthier et al.
Human mutation, 32(6), E2211-E2225 (2011-05-28)
Hereditary sensory and autonomic neuropathy type I (HSAN-I) is an axonal peripheral neuropathy leading to progressive distal sensory loss and severe ulcerations. Mutations in SPTLC1 and SPTLC2, encoding the two subunits of serine palmitoyltransferase (SPT), the enzyme catalyzing the first
Hereditary sensory neuropathy type 1 is caused by the accumulation of two neurotoxic sphingolipids
Penno A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(15), 11178-11187 (2010)
Ceramide sphingolipid signaling mediates Tumor Necrosis Factor (TNF)-dependent toxicity via caspase signaling in dopaminergic neurons
Martinez TN, et al.
Mol. Neurodegener., 7(1), 45-45 (2012)
Anke Penno et al.
The Journal of biological chemistry, 285(15), 11178-11187 (2010-01-26)
HSAN1 is an inherited neuropathy found to be associated with several missense mutations in the SPTLC1 subunit of serine palmitoyltransferase (SPT). SPT catalyzes the condensation of serine and palmitoyl-CoA, the initial step in the de novo synthesis of sphingolipids. Here