Merck
860473P
Avanti
1-desoxymethylsphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 860473P, powder
Synonim(y):
1-dezoksymetylosfinganina (m17:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H37NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860473P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860473P
typ lipidu
bioactive lipids
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
Klucz InChI
UGVBFHUWZNNKIK-QGZVFWFLSA-N
Opis ogólny
1-dezoksymetylosfinganina jest syntetyzowana przez kondensację alaniny z palmitoilo-CoA.
Zastosowanie
1-dezoksymetylosfinganina jest odpowiednia do testowania jej działania cytotoksycznego na pierwotne kultury neuronów i gleju. Nadaje się również do stosowania jako czynnik neurotoksyczny w ludzkich komórkach T CD8+. W dziedzicznej neuropatii czuciowej i autonomicznej typu I mutacje w podjednostce 1 palmitoilotransferazy serynowej o długim łańcuchu zasadowym powodują zmianę specyficzności substratu i akumulację 1.
Działania biochem./fizjol.
1-dezoksymetylosfinganina jest neurotoksyczna wobec limfocytów T CD8+ i hamuje produkcję cytokin. Nie jest jednak cytotoksyczna dla neuronów dopaminergicznych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860473P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutations in the SPTLC2 subunit of serine palmitoyltransferase cause hereditary sensory and autonomic neuropathy type I
Rotthier A, et al.
American Journal of Human Genetics, 87(4), 513-522 (2010)
Loss of Neurological Disease HSAN-I-Associated Gene SPTLC2 Impairs CD8+ T Cell Responses to Infection by Inhibiting T Cell Metabolic Fitness
Wu J, et al.
Immunity, 50(5), 1218-1231 (2019)
Nicholas C Zitomer et al.
The Journal of biological chemistry, 284(8), 4786-4795 (2008-12-20)
Fumonisin B(1) (FB(1)) is a mycotoxin that inhibits ceramide synthases (CerS) and causes kidney and liver toxicity and other disease. Inhibition of CerS by FB(1) increases sphinganine (Sa), Sa 1-phosphate, and a previously unidentified metabolite. Analysis of the latter by
Ceramide sphingolipid signaling mediates Tumor Necrosis Factor (TNF)-dependent toxicity via caspase signaling in dopaminergic neurons
Martinez TN, et al.
Mol. Neurodegener., 7(1), 45-45 (2012)
Biophysical properties of novel 1-deoxy-(dihydro) ceramides occurring in mammalian cells
Jimenez-Rojo N, et al.
Biophysical Journal, 107(12), 2850-2859 (2014)