Merck
860455P
Avanti
N-C12-deoxysphingosine
N-lauroyl-1-deoxysphingosine (m18:1/12:0), powder
Synonim(y):
N-dodekanoilo-1-deoksysping-4-enina (m18:1/12:0); N-C12-1-deoksyCer; 110992
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H59NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860455P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860455P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860455P
typ lipidu
sphingolipids
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
N-C12-deoksyfingozyna, znana również jako 1-deoksyhydroceramid (1-deoksyDHCer), jest N-acylowaną formą 1-deoksyfinganiny, silnym inhibitorem metabolizmu sfingolipidów.
Zastosowanie
N-C12-deoksyfingozyna została wykorzystana jako wzorzec w ilościowym oznaczaniu atypowych zasad sfingoidalnych w próbkach biologicznych metodą chromatografii cieczowej w odwróconej fazie sprzężonej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową (LC-MS/MS).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860455P-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860455P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junliang Wan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(46), 12953-12961 (2019-10-23)
Most common sphingolipids are comprised of "typical" sphingoid bases (sphinganine, sphingosine, and structurally related compounds) and are produced via the condensation of l-serine with a fatty acyl-CoA by serine palmitoyltransferase. Some organisms, including mammals, also produce "atypical" sphingoid bases that
Sarah T Pruett et al.
Journal of lipid research, 49(8), 1621-1639 (2008-05-24)
"Sphingosin" was first described by J. L. W. Thudichum in 1884 and structurally characterized as 2S,3R,4E-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol in 1947 by Herb Carter, who also proposed the designation of "lipides derived from sphingosine as sphingolipides." This category of amino alcohols is now
Global Trade Item Number
SKUGTIN
860455P-5MG4061835316960
860455P-1MG4061835316953