Merck
860363P
Avanti
18:0 PC-d13
Avanti Research - A Croda Brand 860363P, powder
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimetylo-d9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H75NO8PD13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
803.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860363P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860363P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,38D2,39D2
Klucz InChI
NRJAVPSFFCBXDT-SANKXODMSA-N
Opis ogólny
18:0 PC-d13 to deuterowana fosfocholina (PC), w której 13 protonów distearoilu zastąpiono deuterem.
Zastosowanie
18:0 PC-d13 został użyty do przygotowania dwuwarstw lipidowych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860363P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure of a Gel Phase Lipid Bilayer Prepared by the Langmuir- Blodgett/Langmuir-Schaefer Method Characterized by Sum-Frequency Vibrational Spectroscopy
Liu J and Conboy JC
Langmuir, 21(20), 9091-9097 (2005)