Merck
860900C
Avanti
14:0-16:1-14:0 D5 TG
Avanti Research - A Croda Brand 860900C
Synonim(y):
1,3(d5)-ditetradecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H83D5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
754.23
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.12
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (860900C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860900C
stężenie
1 mg/mL (860900C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCC)=O
Opis ogólny
14:0-16:1-14:0 D5 TG, also known as 1,3(d5)-ditetradecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycerol, belongs to the class of prostaglandin deuterated isotopes.
Zastosowanie
14:0-16:1-14:0 D5 TG or 1,3(d5)-ditetradecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycerol has been used as an internal standard in mass spectrometry analysis of triacylglycerides. It has also been used as an internal standard in the extraction protocol to separate neutral lipids from polar lipids.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860900C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weiqin Chen et al.
PloS one, 8(12), e82526-e82526 (2013-12-21)
Mutations in BSCL2 underlie human congenital generalized lipodystrophy type 2 disease. We previously reported that Bscl2 (-/-) mice develop lipodystrophy of white adipose tissue (WAT) due to unbridled lipolysis. The residual epididymal WAT (EWAT) displays a browning phenotype with much