Kluczowe dokumenty
800854P
Avanti
1,3-17:0 D5 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1,3-Diheptadecanoyl-glycerol (d5)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (800854P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C37H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-33-35(38)34-42-37(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,38H,3-34H2,1-2H3/i33D2,34D2,35D
Klucz InChI
WDSOLIGXMKFAGU-WJZUKHFDSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)