Key Documents
8.20696
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinethione
for synthesis
Synonim(y):
2-Imidazolidinethione, N,N′-Ethylenethiourea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
202-506-9
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<1 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
solid
siła działania
710 mg/kg LD50, oral (Rat)
tw
240 °C/1010 hPa
mp
199 °C
temp. przejścia
flash point 253 °C
rozpuszczalność
8 g/L
gęstość
1.4 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
750‑900 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Klucz InChI
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)