Merck
860361P
Avanti
18:0 PC-d4
Avanti Research - A Croda Brand 860361P, powder
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina-1,1,2,2-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H84NO8PD4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
794.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860361P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860361P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Klucz InChI
NRJAVPSFFCBXDT-HFCWBTDDSA-N
Opis ogólny
18:0 PC-d4 to deuterowana fosfocholina (PC), w której cztery protony distearoilu zastąpiono deuterem.
Zastosowanie
18:0 PC-d4 został użyty jako wzorzec deuterowanego fosfolipidu (PL) do ilościowego oznaczania lipidów z próbek moczu przy użyciu chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860361P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biomarkers to monitor drug-induced phospholipidosis
Baronas ET, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 218(1), 72-78 (2007)