Merck
860346P
Avanti
14:0 PC-d58
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1,2-Dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H14NO8PD58
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
736.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860346P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860346P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)