Merck
860345C
Avanti
14:0 PC-d54
1,2-dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
DMPC-D54
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H18NO8PD54
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
732.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (860345C-10mg)
pkg of 1 × 4 mL (860345C-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860345C
stężenie
10 mg/mL (860345C-10mg)
25 mg/mL (860345C-100mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i1D3,2D3,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2
Klucz InChI
CITHEXJVPOWHKC-RPLUSTTMSA-N
Opis ogólny
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Zastosowanie
14:0 PC-d54 is suitable to reconstitute [ILV-13CH3, U-15N, 2H] labeled EmrE in n-dodecyl-β-D-maltopyranoside (DDM) back-exchanged to 1H at the amide positions during nuclear magnetic resonance (NMR) sample preparation. It is also suitable for the preparation of phospholipid liposomes.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860345C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860345C-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jess Li et al.
The Journal of biological chemistry, 295(9), 2664-2675 (2020-01-25)
Engineering and bioconjugation of proteins is a critically valuable tool that can facilitate a wide range of biophysical and structural studies. The ability to orthogonally tag or label a domain within a multidomain protein may be complicated by undesirable side
Alessio Ausili et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(4), 1062-1073 (2020-01-14)
Vitamin K1 and vitamin K2 play very important biological roles as members of chains of electron transport as antioxidants in membranes and as cofactors for the posttranslational modification of proteins that participate in a number of physiological functions such as
Protonation of a glutamate residue modulates the dynamics of the drug transporter EmrE
Gayen A, et al.
Nature chemical biology, 12(3), 141-141 (2016)
Fusion of Legionella pneumophila outer membrane vesicles with eukaryotic membrane systems is a mechanism to deliver pathogen factors to host cell membranes
Jager J, et al.
Cellular Microbiology, 17(5), 607-620 (2015)
Stephen C L Hall et al.
Journal of colloid and interface science, 574, 272-284 (2020-04-25)
Over recent years, there has been a rapid development of membrane-mimetic systems to encapsulate and stabilize planar segments of phospholipid bilayers in solution. One such system has been the use of amphipathic copolymers to solubilize lipid bilayers into nanodiscs. The
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn