Key Documents
790661P
Avanti
16:0 LPA (U-13C)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-Palmitoyl(U-13C)-2-Hydroxy-sn-Glycero-3-Phosphate (Sodium Salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C313C16 H38NaO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.35
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (790661P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790661P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3