Merck
860393P
Avanti
16:0-d31-16:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1-Palmitoyl-d31-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H49NO8PD31
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
765.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860393P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])
Opis ogólny
1-Palmitoyl-d31-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (16:0-d31-16:0 PC) is a deuterated phosphocholine, wherein all the 31 protons of 1- palmitoyl are replaced by deuterium.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860393P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)