Merck
855175P
Avanti
06:0 Lyso PC
1-hexanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1-heksanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(6:0/0:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H30NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (855175P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 855175P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCC)=O
InChI
1S/C14H30NO7P/c1-5-6-7-8-14(17)20-11-13(16)12-22-23(18,19)21-10-9-15(2,3)4/h13,16H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1
Klucz InChI
WDNDPXJAUNUOFK-CYBMUJFWSA-N
Opis ogólny
06:0 Lyso PC jest naturalną lizofosfatydylocholiną.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (855175P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R E Stafford et al.
Biochemistry, 28(12), 5113-5120 (1989-06-13)
The critical micelle concentration (cmc) of several lysophospholipids and of a lysophospholipid analogue was determined from surface tension measurements using the maximum bubble pressure method and/or 31P NMR. The use of the maximum bubble pressure method has now been extended