Merck
878126P
Avanti
C18:1 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878126P, powder
Synonim(y):
1-O-(9Z)oktadecenylo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H54NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (878126P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 878126P
typ lipidu
bioactive lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C26H54NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-31-24-26(28)25-33-34(29,30)32-23-21-27(2,3)4/h12-13,26,28H,5-11,14-25H2,1-4H3/b13-12-/t26-/m1/s1
Klucz InChI
XWYSLMAMRKYUFH-HTOVTZSWSA-N
Zastosowanie
C18:1 Lyso PAF, znany również jako 1-O-(9Z)oktadecenylo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina jest odpowiedni do oceny specyficzności substratowej P.putida KT2440 lyPlsase.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (878126P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)