878119P
Avanti
C16 Lyso PAF
Avanti Polar Lipids 878119P, powder
Synonim(y):
1-O-hexadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (878119P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids 878119P
typ lipidu
bioactive lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
Klucz InChI
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3