Merck
870160C
Avanti
16:0 Ptd Thioethanol
Avanti Research - A Croda Brand 870160C
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfotioetanol (sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H72O8PNaS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
730.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (870160C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870160C
stężenie
10 mg/mL (870160C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCS)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-31-32-47)45-37(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35,47H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
Klucz InChI
AKETWRINAWSUQU-RUQJKXHKSA-M
Opis ogólny
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol(DPPTE) lub 16:0 Ptd Thioethanol to fosfolipid modyfikowany tiolem.
Działania biochem./fizjol.
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol(DPPTE) lub 16:0 Ptd Thioethanol ułatwia tworzenie liposomów poprzez budowanie warstw lipidowych za pomocą kotwic tiolowych na grupach czołowych lipidów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870160C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The effect of thiolated phospholipids on formation of supported lipid bilayers on gold substrates investigated by surface-sensitive methods
Kilicc, A, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 160, 117-125 (2017)
Peptide-functionalized supported lipid bilayers to construct cell membrane mimicking interfaces
Kilic A and Kok FN
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 176, 18-26 (2019)
Lena A Lautscham et al.
Biomaterials, 35(10), 3198-3207 (2014-01-21)
Cell behavior such as cell adhesion, spreading, and contraction critically depends on the elastic properties of the extracellular matrix. It is not known, however, how cells respond to viscoelastic or plastic material properties that more closely resemble the mechanical environment