Merck
858126C
Avanti
13:0 Lyso PG
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-tridekanoilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfo-(1′racglicerol) (sól sodowa); PG(13:0/0:0); 110709
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H38NaO9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (858126C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 858126C
stężenie
5 mg/mL (858126C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (858126C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
858126C-5MG4061837793318